Kluczowe dokumenty
SLAP05010
Millipore
Millex® glass fiber syringe filter
pore size 2.0 μm, diam. 50 mm, non-sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hosebarb, sterilization compatible with autoclavable
Synonim(y):
2.0 μm glass fiber syringe filter, Millex AP50, Millex-AP syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
Wybierz wielkość
10 PKG
318,00 zł
318,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 stycznia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 PKG
318,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
318,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 stycznia 2025Szczegóły
Materiały
glass fiber membrane
polypropylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Millex®
Właściwości
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
bidirectional
producent / nazwa handlowa
Millex®
Parametry
≥650 L/min air flow rate at 10 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
45 °C max. temp.
metody
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
Średnica
50 mm
powierzchnia filtracyjna
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
71 mm
pojemność
4000 mL
wielkość porów
2.0 μm
moc wejściowa
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
tissue culture medium
dopasowywanie
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: AP20, borosilicate glass microfiber with acrylic resin binder.
Zastosowanie
Prefiltration of serum and tissue culture media
Informacje prawne
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany