WHA67130425
Whatman® PolyVENT and Sterivent intregal filters
PolyVENT 4, inlet female Luer lock, outlet male Luer
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z743984, syringe filter
Wybierz wielkość
1080,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1080,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6713-0425
Whatman Article No. 28420168 (US reference)
Średnica
4 mm
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
inlet female Luer lock
outlet male Luer
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Filtr odpowietrzający Whatman PolyVENT
Opróżnianie lub napełnianie inkubatorów, zbiorników fermentacyjnych i innych zbiorników wymaga filtra odpowietrzającego, który może zapobiec zanieczyszczeniu bakteryjnemu. Dzięki zintegrowanej membranie filtracyjnej PTFE, Whatman PolyVENT działa jako przemysłowy filtr powietrza do sterylizacji* gazów wchodzących do bioreaktorów, takich jak zbiorniki fermentacyjne.
Cechy i korzyści
- Hydrofobowe filtry powietrza PTFE 0,2 µm są idealnym przemysłowym materiałem filtrującym powietrze.
- Zatwierdzone dla 50 cykli autoklawu parowego; kompatybilne z tlenkiem etylenu (EtO)
- Możliwość testowania za pomocą testu przebicia wody (WBT) lub testu punktu pęcherzykowego
- Przechodzi testy bezpieczeństwa biologicznego USP klasy VI dla tworzyw sztucznych
- Produkowane w pomieszczeniach czystych
- Obszar filtracji 500, 1000 i 2000 cm² do obsługi szeregu zastosowań wentylacyjnych
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)