WHA5202240
Whatman® filter paper, Grade 202, creped
circles, diam. 240 mm (9.4 in.), pkg of 100 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z761796, paper filter
Wybierz wielkość
157,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
157,00 zł
Polecane produkty
Materiały
circles
creped white cellulose
Właściwości
Grade 202
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 5202-240
Whatman Article No. 28419892 (US reference)
Parametry
medium flow rate
medium-fast flow rate
Średnica
240 mm (9.4 in.)
grubość
0.29 mm (0.01 in.)
wielkość porów
15-19 μm
gramatura
82 g/m2
pojemność
normal loading
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Klasa 202 zapewnia średnią prędkość filtracji gruboziarnistych cząstek. Powierzchnia jest marszczona, dzięki czemu ma większą efektywną powierzchnię filtracji niż gładkie bibuły filtracyjne o tej samej średnicy.
Uwaga: Bibuły te nie powinny być używane do analizy azotu kjeldahla.
Cechy i korzyści
- Filtruje gruboziarniste cząstki
- Średnia prędkość filtracji
- Karbowany dla zwiększenia wydajności i żywotności filtra w porównaniu z gładkimi bibułami filtracyjnymi o tej samej średnicy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)