WHA10314714
Whatman® qualitative filter paper, Grade 1573
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z749362
Wybierz wielkość
406,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
406,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10314714
Whatman Article No. 28414343 (US reference)
Parametry
25 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
185 mm
grubość
170 μm
wielkość porów
12-25 μm (Particle retention)
gramatura
88 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gatunek 1573: 12-25 μm (szybka, gładka bibuła filtracyjna)
Szybka bibuła filtracyjna o wysokiej wytrzymałości na mokro. Ma bardzo gładką powierzchnię, dzięki czemu łatwo ją zeskrobać lub zmyć osad. Odporna na: roztwory kwasu siarkowego i azotowego (do 40% w 50°C), solnego (do 10% w 100°C, 20% w 60°C, 25% w 20°C), zasady (do 10% w 20°C).
Cechy i korzyści
- Szybka bibuła filtracyjna o wysokiej wytrzymałości na wilgoć. Ma bardzo gładką powierzchnię, dzięki czemu łatwo ją zeskrobać lub zmyć osad.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)