WHA2714T
Whatman® Polycap HD heavy duty encapsulated filter
Polycap HD 75, pore size 20.0 μm
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z741892
Wybierz wielkość
2166,00 zł
Cena katalogowa2280,00 złZaoszczędź 5%Wybierz wielkość
About This Item
2166,00 zł
Cena katalogowa2280,00 złZaoszczędź 5%Polecane produkty
Materiały
polypropylene housing
polypropylene membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 2714T
Whatman Article No. 28418957 (US reference)
Średnica
75 mm
wielkość porów
20.0 μm
dopasowywanie
inlet 0.125 inch FNPT
outlet 0.125 inch FNPT
Opis ogólny
Wytrzymałe polipropylenowe filtry kapsułowe do przetwarzania chemicznego
Filtry kapsułowe Whatman Polycap HD są używane w zastosowaniach przetwórczych do filtrowania buforów, rozpuszczalników, odczynników i emulsji w wielu gałęziach przemysłu, w tym w urządzeniach do czystego powietrza i gazów, kosmetykach i środkach higieny osobistej, żywności i napojach, tuszach i pigmentach, farmaceutykach, fotografii, półprzewodnikach i nośnikach magnetycznych.
Aplikacje przetwarzania chemicznego często wymagają filtra kapsułkowego, aby zapewnić etap końcowy, który daje produkt końcowy o wysokiej czystości. Różne temperatury roztworów i wartości pH mogą komplikować filtrację. Filtry kapsułkowe Whatman Polycap HD są produkowane z polipropylenowymi mediami filtracyjnymi, systemem nośnym i obudową umożliwiającą stosowanie z szerokim zakresem roztworów, pH i temperatur. Solidna konstrukcja zapewnia wysokie natężenie przepływu i wysoką zdolność retencji dla doskonałej czystości filtratu.
Cechy i korzyści
- Możliwość autoklawowania parą w temperaturze 121°C przez 20 min.
- Ręczny odpowietrznik z blokadą luer lock do odpowietrzania lub jako port do wstrzykiwania lub pobierania próbek
- Dostępne w rozmiarach porów 0,45, 1,0, 5,0, 10 lub 20 µm, a także w różnych konfiguracjach końcówek.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)