WHA67033621
Whatman® Polycap HD heavy duty encapsulated filter
Polycap HD 36, pore size 20.0 μm
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z743666
Wybierz wielkość
334,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
334,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene housing
polypropylene membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6703-3621
Whatman Article No. 28420119 (US reference)
Średnica
36 mm
wielkość porów
20.0 μm
dopasowywanie
inlet Stepped barb for 6 to 10 mm (1/4 to 3/8 in.) tubing
outlet Stepped barb for 6 to 10 mm (1/4 to 3/8 in.) tubing
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wytrzymałe polipropylenowe filtry kapsułowe do przetwarzania chemicznego
Filtry kapsułowe Whatman Polycap HD są używane w zastosowaniach przetwórczych do filtrowania buforów, rozpuszczalników, odczynników i emulsji w wielu gałęziach przemysłu, w tym w urządzeniach do czystego powietrza i gazów, kosmetykach i środkach higieny osobistej, żywności i napojach, tuszach i pigmentach, farmaceutykach, fotografii, półprzewodnikach i nośnikach magnetycznych.
Aplikacje przetwarzania chemicznego często wymagają filtra kapsułkowego, aby zapewnić etap końcowy, który daje produkt końcowy o wysokiej czystości. Różne temperatury roztworów i wartości pH mogą komplikować filtrację. Filtry kapsułkowe Whatman Polycap HD są produkowane z polipropylenowymi mediami filtracyjnymi, systemem nośnym i obudową umożliwiającą stosowanie z szerokim zakresem roztworów, pH i temperatur. Solidna konstrukcja zapewnia wysokie natężenie przepływu i wysoką zdolność retencji dla doskonałej czystości filtratu.
Cechy i korzyści
- Możliwość autoklawowania parą w temperaturze 121°C przez 20 min.
- Ręczny odpowietrznik z blokadą luer lock do odpowietrzania lub jako port do wstrzykiwania lub pobierania próbek
- Dostępne w rozmiarach porów 0,45, 1,0, 5,0, 10 lub 20 µm, a także w różnych konfiguracjach końcówek.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)