WHA67189582
Whatman® Polycap TC encapsulated filter for critical aqueous solutions
Polycap TC 150 with filling bell, pore size 0.8-0.2 μm, sterile, male inlet and outlet (Stepped barb)
Synonim(y):
filtry liniowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6718-9582
Whatman Article No. 28420209 (US reference)
Średnica
150 mm
wielkość porów
0.8-0.2 μm
dopasowywanie
male inlet and outlet (Stepped barb)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Membrany PES oniskim poziomie wiązania białek i biosafe
są z natury hydrofilowe, charakteryzują się niską ekstrahowalnością i wysokim natężeniem przepływu. Są bezpieczne biologicznie i usuwają drobne cząstki, bakterie i grzyby. Niski poziom wiązania białek minimalizuje niespecyficzne wiązanie białek i umożliwia zastosowania filtracyjne, takie jak czyszczenie/płukanie roztworów farmaceutycznych i zawiesin wirusowych, sterylizacja pożywek do hodowli tkankowych i filtracja ogólna. Filtry kapsułkowe Whatman Polycap TC PES posiadają dwuwarstwowe membrany z polieterosulfonu (PES) i zapewniają wydajną filtrację roztworów wodnych. Są one zamknięte w termicznie stapianej obudowie polipropylenowej, aby wyeliminować środki powierzchniowo czynne i środki uwalniające pleśń, które mogłyby wpływać na analizę.
Cechy i korzyści
- 100% integralność testowana podczas produkcji
- Wyprodukowane zgodnie z normami ISO9001:2008 QMS
- Charakterystyka adsorpcji białek przez membrany PES: HAS 0,4 µg/cm²; insulina 2,0 µg/cm²; gammaglobulina 1,5 µg/cm²
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)