Kluczowe dokumenty
WHA2711T
Whatman® Polycap HD heavy duty encapsulated filter
Polycap HD 75, pore size 0.45-1.0 μm, Inlet: 0.125 inch FNPT, Outlet: 0.125 inch FNPT
Synonim(y):
Z753424
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
polypropylene housing
polypropylene membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
Inlet: 0.125 inch FNPT, Outlet: 0.125 inch FNPT
opakowanie
pk of 5
producent / nazwa handlowa
Whatman 2711T
Whatman Article No. 28418949 (US reference)
Średnica
75 mm
wielkość porów
0.45-1.0 μm
Opis ogólny
Filtry kapsułowe Whatman Polycap HD to wytrzymałe filtry polipropylenowe, powszechnie stosowane w zastosowaniach przetwórczych do ogólnego przygotowywania próbek, dokładnej filtracji i refiltracji membran odwróconej osmozy, ultrafiltracji i mikrofiltracji.
Wytrzymałe polipropylenowe filtry kapsułowe do przetwarzania chemicznego
Filtry kapsułowe Whatman Polycap HD są używane w zastosowaniach przetwórczych do filtrowania buforów, rozpuszczalników, odczynników i emulsji w wielu gałęziach przemysłu, w tym w urządzeniach do czystego powietrza i gazów, kosmetykach i środkach higieny osobistej, żywności i napojach, tuszach i pigmentach, farmaceutykach, fotografii, półprzewodnikach i nośnikach magnetycznych.
Aplikacje przetwarzania chemicznego często wymagają filtra kapsułkowego, aby zapewnić etap końcowy, który daje produkt końcowy o wysokiej czystości. Różne temperatury roztworów i wartości pH mogą komplikować filtrację. Filtry kapsułkowe Whatman Polycap HD są produkowane z polipropylenowymi mediami filtracyjnymi, systemem nośnym i obudową umożliwiającą stosowanie z szerokim zakresem roztworów, pH i temperatur. Solidna konstrukcja zapewnia wysokie natężenie przepływu i wysoką zdolność retencji dla doskonałej czystości filtratu.
Cechy i korzyści
  • Możliwość autoklawowania parą w temperaturze 121°C przez 20 min.
  • Ręczny odpowietrznik z blokadą luer lock do odpowietrzania lub jako port do wstrzykiwania lub pobierania próbek
  • Dostępne w rozmiarach porów 0,45, 1,0, 5,0, 10 lub 20 µm, a także w różnych konfiguracjach końcówek.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)