Kluczowe dokumenty
WHA2611
Whatman® Polycap HD heavy duty encapsulated filter
Polycap HD 36, pore size 0.45-1.0 μm, pack of 5
Synonim(y):
filtr whatman, filtry whatman
Wybierz wielkość
1 PKG
1660,00 zł
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161807
NACRES:
NB.24
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene housing
polypropylene membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 5
producent / nazwa handlowa
Whatman 2611
Whatman Article No. 28418915 (US reference)
Średnica
36 mm
wielkość porów
0.45-1.0 μm
dopasowywanie
inlet Stepped barb for 6 to 10 mm (1/4 to 3/8 in.) tubing
outlet Stepped barb for 6 to 10 mm (1/4 to 3/8 in.) tubing
Opis ogólny
Filtry kapsułowe Whatman Polycap HD to wytrzymałe filtry polipropylenowe, powszechnie stosowane w zastosowaniach przetwórczych do ogólnego przygotowywania próbek, dokładnej filtracji i refiltracji membran odwróconej osmozy, ultrafiltracji i mikrofiltracji.
Wytrzymałe polipropylenowe filtry kapsułowe do przetwarzania chemicznego
Filtry kapsułowe Whatman Polycap HD są używane w zastosowaniach przetwórczych do filtrowania buforów, rozpuszczalników, odczynników i emulsji w wielu gałęziach przemysłu, w tym w urządzeniach do czystego powietrza i gazów, kosmetykach i środkach higieny osobistej, żywności i napojach, tuszach i pigmentach, farmaceutykach, fotografii, półprzewodnikach i nośnikach magnetycznych.
Aplikacje przetwarzania chemicznego często wymagają filtra kapsułkowego, aby zapewnić etap końcowy, który daje produkt końcowy o wysokiej czystości. Różne temperatury roztworów i wartości pH mogą komplikować filtrację. Filtry kapsułkowe Whatman Polycap HD są produkowane z polipropylenowymi mediami filtracyjnymi, systemem nośnym i obudową umożliwiającą stosowanie z szerokim zakresem roztworów, pH i temperatur. Solidna konstrukcja zapewnia wysokie natężenie przepływu i wysoką zdolność retencji dla doskonałej czystości filtratu.
Cechy i korzyści
  • 100% integralność testowana podczas produkcji
  • Wyprodukowane zgodnie z normami ISO9001:2008 QMS
  • Charakterystyka adsorpcji białek przez membrany PES: HAS 0,4 µg/cm²; insulina 2,0 µg/cm²; gammaglobulina 1,5 µg/cm²
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)