Merck
VT000532
Millipore
Aspergillus brasiliensis WDCM 00053 Vitroids
greener alternative
15-80 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
A. brasiliensis WDCM 00053 6948, Aspergillus brasiliensis WDCM 00053 6948, Certyfikowany materiał referencyjny, Normy mikrobiologiczne
Wybierz wielkość
10 EA
441,00 zł
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
441,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Aspergillus brasiliensis
Aspergillus spp.
Opis ogólny
Aspergillus brasiliensis WDCM 00053 6948 to certyfikowane standardy mikroorganizmów (certyfikowane mikrobiologiczne materiały odniesienia), które mogą być stosowane jako ilościowe i jakościowe organizmy kontrolne. Zawierają one jednostki tworzące kolonie (CFU) w zakresie 15-80 CFU na krążek. Technologia ta pozwala na długotrwałe przechowywanie i sprawia, że organizmy są odporne na zmiany temperatury. Są one przeznaczone do codziennego stosowania jako wewnętrzne organizmy kontroli jakości. Mikroorganizmy te są certyfikowane zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i produkowane w powtarzalnych warunkach zgodnych z normą ISO 17034 przy użyciu uwierzytelnionych szczepów z 9660. Te gotowe do użycia kontrole mikrobiologiczne minimalizują potrzebę utrzymywania szczepów kontrolnych w laboratorium testowym i gwarantują uwierzytelnioną kulturę kontrolną dla każdego testu kontroli jakości. Szczep 6948 pochodzi z identyfikowalnej kultury uzyskanej w procesie liofilizacji ze szczepu 9660.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został opracowany w ramach programu Design for Sustainability (DfS) i należy do jednej z naszych czterech kategorii ekologicznych alternatyw. Kliknij tutaj, aby wyświetlić jego kartę wyników DfS.
Zastosowanie
Aspergillus brasiliensis WDCM 00053 6948 są stosowane jako szczepy referencyjne w rutynowej kontroli jakości żywności, napojów, wody i testów środowiskowych. Ponadto doskonale nadają się do stosowania w opracowywaniu i walidacji metod, jako kultury starterowe oraz do wykorzystania w badaniach naukowych i celach edukacyjnych.
Cechy i korzyści
  • Gotowy do użycia w dogodnych zakresach CFU
  • Nie wymaga rozcieńczania
  • Szybkie nawodnienie w 10 minut
  • 2-3 lata trwałości w standardowej zamrażarce -20 °C
  • W komplecie z kompleksowym certyfikatem analizy
  • Brak konieczności utrzymywania kultur podstawowych
  • Nie jest wymagany czas odzyskiwania ani etap wstępnego wzbogacania
  • Solidny, wydajny i niezawodny
  • Łatwy w użyciu
  • Opłacalność
Inne uwagi
Inne kolekcje kultur komórkowych:
  • 6398 16404
  • NCPF 2275
  • DSM 1988
  • IHEM 3766
  • CIP 104396
Origin Strain No. CECT® 2574
Stain History
(A. niger) < IMI, 1970 < ATCC < Ringel, S.M.
Informacje prawne
Pochodzi z 9660 szczepów
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
CECT is a registered trademark of Universitat de Valencia
Vitroids is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Badania mikrobiologiczne żywności są kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Dowiedz się więcej o szerokiej gamie testów obejmujących patogeny i organizmy powodujące psucie się żywności.
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS™, krążki LENTICULE® firmy Millipore®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.