Merck
08382
Dyski z bacytracyną
suitable for microbiology
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioChemika
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
suitability
Streptococcus spp.
General description
Krążki z bacytracyną są stosowane do wstępnej identyfikacji paciorkowców β-hemolizujących grupy A i pozwalają na ich odróżnienie od innych paciorkowców β-hemolizujących. Strefa zahamowania większa lub równa 14 mm wskazuje na wrażliwość na bacytracynę i pozwala na wstępną identyfikację paciorkowców grupy A.
Packaging
Sterylne krążki z bibuły filtracyjnej (50 sztuk, średnica 6 mm) impregnowane 0,04 jednostki bacytracyny.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)