Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 discs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 71,10 zł |
Informacje o tej pozycji
71,10 zł
material
paper
sterility
sterile
form
disc
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable, microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbe id | susceptibility testing: suitable, microbe id | utilization test: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria, molds, yeasts
General description
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material paper | material - | material - | material - |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility - | sterility sterile |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| form disc | form - | form disc | form - |
| suitability bacteria, yeasts, molds | suitability Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Neisseria spp., Proteus spp., Salmonella spp., Serratia spp., Shigella spp., Streptococcus spp., bacteria | suitability Streptococcus spp. | suitability Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Streptococcus spp., bacteria |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?