WHA1827085
Whatman® glass microfiber grade 934-AH filter discs 1.5 μm pore size
white, binder free, total suspended solids analysis, 100 ea, 85 mm diam
Synonim(y):
bibuły filtracyjne z włókna szklanego
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters, Grade 934-AH®, circles, diam. 85 mm
Materiały
borosilicate glass membrane
circles
opis
basis weight, 64 g/m2
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 1827-085
Whatman Article No. 28418477 (US reference)
Parametry
47 speed (filtration)
Średnica
85 mm
grubość
435 μm
wielkość porów
1.5 μm retention
Opis ogólny
Zastosowanie
- Monitorowanie zanieczyszczenia wody
- Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza
- Pozyskiwanie komórek
- Zliczanie ciekłych scyntylacji
Cechy i korzyści
- Wysoka pojemność umożliwia skuteczną filtrację zawiesiny
- Gładka powierzchnia: zapewnia skuteczne odzyskiwanie osadu
- Wysoka obciążalność: umożliwia przetwarzanie mętnych roztworów
- Wysokiej jakości mikrofibra ze szkła borokrzemianowego: wytrzymuje temperatury do 550°C
- Nominalna retencja cząstek 1,5 µm
- Niski zrzut włókien
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)