Kluczowe dokumenty
WHA1821915
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/B
Grade GF/B sheets, 460 x 570 mm, 25/pk
Synonim(y):
filtry z mikrofibry szklanej
Wybierz wielkość
25 EA
7400,00 zł
7400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
7400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
7400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
sheets
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Whatman 1821-915
Whatman Article No. 28418368 (US reference)
Parametry
195 sec/100 mL (Herzberg)
szer. × dł.
46 cm × 57 cm
grubość
0.68 mm
wielkość porów
1.0 μm
gramatura
143 g/m2
Opis ogólny
Grade GF/B: 1.0 μm
Three times thicker than GF/A with higher wet strength and significantly increased loading capacity. Combines fine particle retention with good flow rate. Particularly useful where liquid clarification or solids quantification is required for heavily loaded fine particulate suspensions. Can be used as a finely retentive membrane prefilter. Used in LSC techniques where high loading capacity is required.
Cechy i korzyści
  • Nominalna retencja cząstek 1,0 µm
  • Odpowiedni do klarowania cieczy i/lub scyntylacji cieczy
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)