Kluczowe dokumenty
WHA1202240
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 2V
circles, diam. 240 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z240346, filter paper, paper filter
Wybierz wielkość
100 EA
489,00 zł
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
489,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1202-240
Whatman Article No. 28417912 (US reference)
Parametry
0.29 psi wet burst
240 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
240 mm
grubość
190 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
8 μm (Particle retention)
gramatura
97 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
W porównaniu z filtrami składanymi w kwadranty, wstępnie składana bibuła filtracyjna Whatman Grade 2V firmy Cytiva zapewnia dodatkową powierzchnię, co umożliwia większą wydajność i krótszy czas filtracji.
Zastosowanie
Wstępnie złożone arkusze filtracyjne klasy 2V są odpowiednie do ekstrakcji próbek z gleby w celu wsparcia testów zanieczyszczeń w obecności słabo kwaśnych roztworów.
Cechy i korzyści
  • Średni przepływ i nominalna retencja cząstek na poziomie 8 µm
  • Prędkość filtracji Herzberga 240 s
  • Karbowany (wstępnie karbowany) dla łatwego użycia ze stożkowymi lejkami filtracyjnymi
  • Może być stosowany do analizy gleby lub ogólnej filtracji
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)