Kluczowe dokumenty
WHA10418412
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes
polycarbonate filter, filter diam. 47 mm, pore size 10 μm, non-sterile, case of 100 ea
Wybierz wielkość
WHA10418412
769,00 zł
769,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
WHA10418412
769,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104921
NACRES:
NB.24
769,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polycarbonate filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
case of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10418412
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
wielkość porów
10 μm
Zastosowanie
  • Mikroskopia epifluorescencyjna
  • Analiza środowiskowa
  • Biologia komórkiTestowanie EPA
  • Testowanie paliwa
  • Testy biologiczne
  • Parazytologia
  • Analiza powietrza
  • Mikrobiologia wody
Informacje prawne
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)