Kluczowe dokumenty
WHA10417412
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 5 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 47 mm diam
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
Nazwa produktu
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, diam. (47 mm), pore size 5.0 μm, polycarbonate, pack of 100 ea
Materiały
polycarbonate
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 10417412
Średnica
(47 mm)
wielkość porów
5.0 μm pore size
Zastosowanie
  • Mikroskopia epifluorescencyjna
  • Analiza środowiskowa
  • Biologia komórkiTestowanie EPA
  • Testowanie paliwa
  • Testy biologiczne
  • Parazytologia
  • Analiza powietrza
  • Mikrobiologia wody
Cechy i korzyści
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with polyvinylpyrrolidone (PVP) to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing filtration sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat membrane surface for high particle visibility
Informacje prawne
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)