WHA10409834
Whatman® mixed cellulose ester ME 26 filter discs 0.6 μm pore size
black, hydrophilic, white grid (3.1 mm), sterile, for membrane butler, 400 EA, 400 ea, 50 mm diam
Synonim(y):
Z750549
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME26/31, 3.1 mm grid, for Membrane-Butler, pore size 0.6 μm, white grid, diam. 50 mm
Materiały
white grid
sterylność
sterile
Właściwości
white grid
opakowanie
pk of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10409834
Whatman Article No. 28415264 (US reference)
Średnica
50 mm
membrana śr.
47 mm
wielkość porów
0.6 μm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Dostępne opcje sterylne do zastosowań krytycznych.
- Doskonały kontrast ułatwiający wykrywanie cząstek.
- Siatki są nietoksyczne i nie hamują rozwoju bakterii, zapewniając integralność próbki.
- Czarne membrany gładkie i czarne z siatką zawierają mieszankę azotanu celulozy i octanu celulozy.
- Membrana oferuje wysoki stopień wewnętrznej powierzchni dla większej adsorpcji produktu.
- Większa pojemność na zanieczyszczenia.
- Biologicznie obojętne z dobrą stabilnością termiczną.
- Brak środków powierzchniowo czynnych zanieczyszczających próbki.
- Jednolita mikroporowata struktura membrany zapewnia wysokie natężenie przepływu.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)