WHA10382562
Whatman® cellulose chromatography papers
2727 sheets, W × L 580 mm × 600 mm
Synonim(y):
Z750174
Wybierz wielkość
3079,44 zł
Cena katalogowa3290,00 złZaoszczędź 6%Wybierz wielkość
About This Item
3079,44 zł
Cena katalogowa3290,00 złZaoszczędź 6%Polecane produkty
Materiały
cellulose membrane
sheets
klasa czystości
for chromatography
sterylność
non-sterile
Właściwości
2727-CHR
opakowanie
pk of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 10382562
Whatman Article No. 28414861 (US reference)
Parametry
769 s / 100 mL flow rate
szer. × dł.
580 mm × 600 mm
gramatura
700 g/m2
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków.
- Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne w separacji chemicznej.
- Szeroko stosowane również w blottingu białek i kwasów nukleinowych.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)