WHA10334347
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 0858 1/2, grained
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z641448, paper filter
Wybierz wielkość
240,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
240,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10334347
Whatman Article No. 28414474 (US reference)
Parametry
55 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
185 mm
grubość
170 μm
wielkość porów
7-12 μm
gramatura
75 g/m2
przydatność
suitable for (universal filter paper, used for the filtration of extracts, oils, beer, syrups etc.)
Opis ogólny
- Savings in time required to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analyses
- Decreased overall filtration time because of the extra surface area exposed; the normal slow down of filtration speed due to the loading of particulate is postponed
- Increased total loading capacity as more filter area is available
- Maintained flow rate due to the reduction in filter paper contact with funnel side and, the self-supporting shape of the filter itself
- The prepleating does not significantly affect any of the technical data and the same figures may be used for the flat circles
Grade 0858 ½: 7-12 μm (medium fast, grained filter paper)
Grained, with medium fast flow rate and medium retention. A universal filter paper, used for the filtration of extracts, oils, beer, syrups etc., also applied in filter presses or for the aspiration of liquids.
Cechy i korzyści
- Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
- Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
- Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
- Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
- Wstępne wypełnienie nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same liczby mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)