Kluczowe dokumenty
WHA10350437
Whatman® cellulose extraction thimbles
L × W 31 mm × 80 mm, thickness 1.0 mm
Synonim(y):
Z749850
Wybierz wielkość
1 PKG
479,00 zł
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
479,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pk of 25
producent / nazwa handlowa
Whatman 10350437
Whatman Article No. 28414727 (US reference)
dł. × szerokość
31 mm × 80 mm
grubość
1.0 mm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
  • 603 Standardowe gilzy celulozowe wykonane z wysokiej jakości celulozy dostępne w różnych rozmiarach.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)