WHA10312753
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 604 1/2
circles, diam. 320 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z749281
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10312753
Whatman Article No. 28414304 (US reference)
Parametry
50 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
320 mm
wielkość porów
25 μm
gramatura
80 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Filtry celulozowe są stosowane w jakościowych technikach analitycznych do oznaczania i identyfikacji materiałów. Wstępnie złożone filtry jakościowe zapewniają lepsze natężenie przepływu i większą pojemność w porównaniu z równoważnymi filtrami złożonymi w kwadrant.
Cechy i korzyści
- Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
- Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
- Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
- Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
- Wstępne wypełnienie nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same liczby mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)