WHA10301645
Whatman® application specific filter, prepleated soil anlaysis filter paper, Grade 0790 1/2
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z748994
Wybierz wielkość
720,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
720,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cellulose membrane
circles
sterylność
non-sterile
Właściwości
Grade 0790 1/2
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10301645
Whatman Article No. 28414147 (US reference)
Parametry
225 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
150 mm
grubość
0.17 mm
popiół
≤0.01%
gramatura
84 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Klasa 0790½: bibuła filtracyjna do analizy gleby
Bibuła płukana kwasem o zawartości popiołu około 0,01%, o niskiej zawartości magnezu, do oznaczania pierwiastków śladowych (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Cechy i korzyści
- Filtr płukany kwasem do oznaczania pierwiastków śladowych (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)