Kluczowe dokumenty
WHA10310247
Whatman® application specific filter, prepleated qualitative filter paper, Grade 287 1/2
circles, diam. 185 mm, pack of 50
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z695483, paper filter
Wybierz wielkość
1 PKG
376,00 zł
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
376,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose membrane (Kieselguhr paper)
circles
sterylność
non-sterile
Właściwości
Grade 287 1/2
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 10310247
Whatman Article No. 28414166 (US reference)
Parametry
330 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
185 mm
grubość
360 μm
gramatura
161 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oszczędzające czas sortowniki jakościowe Whatman są oferowane w tej wygodnej formie, która zapewnia główne korzyści w porównaniu z płaskimi krążkami:
  • Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania ich do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtracyjna
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
Nakładanie wstępne nie ma znaczącego wpływu na żadne dane techniczne i te same wartości mogą być stosowane dla płaskich okręgów
Klasa 287 ½: papier kieslghur
Celulozowy papier filtracyjny do konkretnych zastosowań. Papier Kieselguhr o średnim i wolnym tempie przepływu. Dodatkowy efekt adsorpcji, np. do oddzielania bardzo drobnych półkoloidalnych zmętnień, do klarowania surowicy mleka, roztworów skrobi, zawiesin gleby lub roztworów zawierających cukier przed polarymetrią lub refraktometrią.
Cechy i korzyści
  • Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Wstępne wypełnienie nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same liczby mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)