Kluczowe dokumenty
WHA10348903
Whatman® cellulose grade 0048 filter discs
white, hydrophilic, textile fiber baby food test, 1000 ea, 32 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter, Z696366, filter paper, paper filter
Wybierz wielkość
1 PKG
1110,00 zł
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
1731 filtr do konkretnych zastosowań, mata dla przemysłu spożywczego, celuloza/poliester, klasa 0048, circles, diam. 32 mm, pack of 1000
Materiały
cellulose membrane (mixture of cellulose and polyester)
circles
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 1000
producent / nazwa handlowa
Whatman 10348903
Whatman Article No. 28414671 (US reference)
Średnica
32 mm
grubość
0.86 mm
gramatura
130 g/m2
Opis ogólny
Whatman offers a line of cellulose filter papers for specific applications. The product line includes filter papers for use in soil analysis and filter papers for the sugar industry.
Grade 0048: Food industry mat (cellulose/polyester)
Whatman Grade 0048 Application-Specific Filters are specialized filter mats composed of a blend of cellulose and polyester. These filters are designed for optically testing baby food, specifically artificial milk, to detect textile fibers. Their unique composition ensures effective filtration while maintaining the integrity of the sample, making them ideal for quality control in food safety applications.
Cechy i korzyści
  • Mata filtracyjna wykonana z mieszanki celulozy i poliestru używana do optycznego testowania żywności dla niemowląt (sztucznego mleka) pod kątem włókien tekstylnych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)