Kluczowe dokumenty
WHA1003110
Whatman® qualitative filter paper, Grade 3
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z240435
Wybierz wielkość
100 EA
140,00 zł
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1003-110
Whatman Article No. 28413987 (US reference)
Parametry
0.40 psi wet burst
325 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
110 mm
grubość
390 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
6 μm (Particle retention)
gramatura
185 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Standardowy filtr stosowany w jakościowych technikach analitycznych do oznaczania i identyfikacji materiałów. Do stosowania w lejkach Büchnera. Dostępne są również wstępnie wypełnione filtry jakościowe, które zapewniają lepsze natężenie przepływu i większą obciążalność w porównaniu z równoważnymi filtrami płaskimi.
Klasa 3: 6 µm
Podwójna grubość klasy 1 z jeszcze drobniejszą retencją cząstek i doskonałą obciążalnością; można zatrzymać więcej osadu bez zatykania. Dodatkowa grubość zapewnia zwiększoną wytrzymałość na mokro i sprawia, że ten gatunek doskonale nadaje się do stosowania w lejkach Büchnera. Wysoka chłonność jest szczególnie cenna, gdy papier jest używany jako nośnik próbki. Filtr ten jest również dostępny w wersji FilterCup. Jest to wygodny, jednorazowy lejek filtracyjny o średnicy 70 mm i pojemności 250 ml uformowany z polipropylenu ze zintegrowanym, łączonym termicznie filtrem (numer katalogowy 1600-003).
Cechy i korzyści
  • Do stosowania w lejkach Büchnera.
  • Dostępne są również wstępnie przygotowane filtry jakościowe, które zapewniają lepsze natężenie przepływu i zwiększoną ładowność w porównaniu z równoważnymi filtrami płaskimi.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)