Kluczowe dokumenty
WHA1002320
Whatman® qualitative filter paper, Grade 2
circles, diam. 320 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z240281, paper filter
Wybierz wielkość
1 PKG
621,00 zł
621,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
621,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
621,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1002-320
Whatman Article No. 28413966 (US reference)
Parametry
0.29 psi wet burst
240 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
320 mm
grubość
190 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
8 μm (Particle retention)
gramatura
97 g/m2
Opis ogólny
This certified Grade 2 is tested according to the procedure detailed in ASTM E 2187-09, Sections 9.3.1 and 9.3.2. The paper meets both the conditioned (26.1 ± 0.5 g, SD < 0.3 g) and dried (24.7 ± 0.5 g, SD < 0.3 g) weight requirements.
These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Grade 2: 8 µm
Slightly more retentive than Grade 1 with a corresponding increase in filtration time (i.e., slightly slower filtration speed). More absorbent than Grade 1. In addition to general filtration in the 8 µm particle size range, the extra absorbency is utilized, for example, to hold soil nutrient in plant growth trials. Also used for monitoring specific contaminants in the atmosphere and in soil testing. Also available prepleated as Grade 2V.
Cechy i korzyści
  • Każda partia ma gwarancję zgodności ze specyfikacją ASTM E 2187-09.
  • Upraszcza proces testowania poprzez usunięcie testów przydatności partii
  • Tylko stan i użytkowanie
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)