Kluczowe dokumenty
W6934
L-Lactic acid-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonim(y):
(S)-2-Hydroxypropionic acid-1-13C, Sarcolactic acid-1-13C
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥95% (CP)
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
C[C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
Klucz InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-NSQKCYGPSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opakowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)