Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C18O2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.03
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
95 atom % 18O
Mass shift:
M+4
Form:
solid
7770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
95 atom % 18O
Quality Segment
form
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[Na+].CC([18O-])=[18O]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i3+2,4+2;
InChI key
VMHLLURERBWHNL-MZCPDTSISA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 95 atom % 18O | description 95 atom % 18O | description 97 atom % 18O |
| mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 |
| isotopic purity 95 atom % 18O | isotopic purity 95 atom % 18O | isotopic purity 97 atom % 18O |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| form solid | form - | form - |
| mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp -78 °C (subl.) (lit.) | mp -78 °C (subl.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?