Przejdź do
279293
Sodium acetate-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Acetic acid-1-13C sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
654,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3 13CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.03
UNSPSC Code:
12142200
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4335203
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
654,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
technique(s)
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
InChI key
VMHLLURERBWHNL-CGOMOMTCSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
279315298042W6365
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 99 atom % D
description
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C, 99 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+4
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate-1-13C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)