Merck
W530526
Sigma-Aldrich
5-Isobutyl-2,3-dimethylpyrazine
97%
Synonim(y):
2,3-Dimethyl-5-(2-methylpropyl)pyrazine, 2,3-Dimethyl-5-isobutylpyrazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492
gęstość
0.925 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; leafy
ciąg SMILES
CC(C)Cc1cnc(C)c(C)n1
InChI
1S/C10H16N2/c1-7(2)5-10-6-11-8(3)9(4)12-10/h6-7H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
HPAYBTQBMQPWCN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
182.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
83.33 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes