WHA10407114
Whatman® celluose nitrate MicroPlus-21 STL filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, for membrane butler, 400 ea, 50 mm diam
Synonim(y):
filtr Whatman
Wybierz wielkość
3370,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3370,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® MicroPlus STL membranes for microbiological control, MicroPlus-21 STL membrane circles white, for Membrane-Butler, cellulose nitrate, diam. 50 mm, pore size 0.45 μm, black grid, sterile, pkg of 400 ea
Materiały
black grid
cellulose nitrate
sterylność
sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 400 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10407114
Whatman Article No. 28415188 (US reference)
Średnica
50 mm
wielkość porów
0.45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
In these products the microorganism counts are very low and are therefore determined quantitatively via enrichment methods. Production processes are monitored continuously at their critical points (tanks, pipelines, filling units) as are the finished products. The membrane filtration method is the optimal analytical method for doing this.
Method:
The liquid is filtered through a membrane. The microorganisms collect on the membrane surface. The filter is incubated on a nutrient medium and the individual colonies can then be evaluated. The method is also suitable for large sample volumes and low microorganism counts.
Reliability:
The quality control and product design of our membrane filters are strictly controlled and offer users significant advantages.
Test parameters:
All membranes used for microbiological quality control are tested systematically in order to ensure the same high quality from batch to batch. Parameters tested are bubble point, flow rate, bacterial retention, recovery rate, and sterility.
Type STL in dispenser boxes with 100 numbered membrane filters for easy removal and safe handling, for use with most commercially available membrane dispensers including the Membrane-Butler (supplied in 4 boxes each with 100 membrane filters) ME Membranes.
Features and Benefits:
- Special membrane filters made from cellulose nitrate developed for microbiological quality control
- High mechanical strength
- High flow rate
- Sterile, individually packed
- All membrane filters have a high-contrast grid (3.1 mm)
Cechy i korzyści
- Wszystkie filtry membranowe MicroPlus-21 są białe z czarną siatką o wysokim kontraście (3,1 mm).
- Zaprojektowane specjalnie do mikrobiologicznej kontroli jakości
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna i szybkość przepływu
- Testowane pod kątem punktu pęcherzykowego, retencji bakterii, szybkości przepływu, szybkości odzyskiwania i sterylności
- Indywidualnie pakowane dla wygody i sterylności
- Typ STL dostarczany w pudełkach z dozownikiem ze 100 ponumerowanymi filtrami membranowymi dla łatwego wyjmowania i bezpiecznego przenoszenia za pomocą Cytiva's Membrane-Butler
Inne uwagi
Informacje prawne
Sprzedawane na licencji DE10102744 i ich zagraniczne odpowiedniki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)