Merck
W530362
Sigma-Aldrich
Cypress oil
natural, FG
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
Cupressus sempervirens
klasa czystości
FG
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Formularz
liquid
skład
Limonene, 3.2%
Linalool, 0.1%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471
gęstość
0.869 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
woody
Zastosowanie
Typically used in citrus colognes, fougeres, chypres and aldehydic-type fragrance applications
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)