Merck
W530293
Sigma-Aldrich
Jojoba oil
Certified organic (NOP)
Synonim(y):
Jojoba oil from Simmondsia chinensis, Jojoba bean oil, Jojoba liquid wax
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
klasa czystości
Certified organic (NOP)
Kosher
Poziom jakości
pochodzenie
USA origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466
gęstość
0.868 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
tropical
Opis ogólny
Olej jojoba to płynny wosk otrzymywany z nasion rośliny jojoba(Simmondsia chinensis). Zwykle składa się z długołańcuchowych estrów kwasów tłuszczowych i alkoholi tłuszczowych. Jego pomniejsze składniki mogą obejmować wolne kwasy tłuszczowe i alkohole, fitosterole, tokoferole, fosfolipidy i trójglicerydy. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) wytwarzane w procesie transestryfikacji wosku z oleju jojoba metanolem wykazują obiecujący potencjał jako biodiesel.
Informacje prawne
Certified organic by MOSA
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Extraction of jojoba oil by pressing and leaching.
Abu-Arabi MK, et al.
Chemical Engineering Journal, 76(1), 61-65 (2000)
Andrea C Keenan et al.
Journal of cosmetic science, 62(2), 149-160 (2011-06-04)
The ethnic hair care market is large and diverse, with many unmet needs, especially when the definition of ethnic varies as much as the hair does. By examining the variety of hair care raw materials now available, we designed hair
Laziz Bouzidi et al.
Chemistry and physics of lipids, 165(1), 38-50 (2011-11-26)
Four pure jojoba wax-like esters (JLEs), having carbon chain length of 36, 40 (two isomers) and 44, were prepared by Steglish esterification of fatty acids (or acid chlorides) with fatty alcohols at room temperature. Calorimetric and diffraction data was used
Larissa Meier et al.
Forschende Komplementarmedizin (2006), 19(2), 75-79 (2012-05-16)
External application of clay facial masks is a cosmetic procedure generally used to reduce skin lesions and to improve overall skin condition. Collecting pilot data about self-treatment with clay jojoba oil masks on participants with acne-prone, lesioned skin and acne.
Paquita Erazo-Majewicz et al.
Journal of cosmetic science, 62(2), 101-108 (2011-06-04)
This study examines the cationic polymers 1) guar hydroxypropyltrimonium chloride polymers (GHPTC), 2) acrylamidopropyltrimonium chloride/acrylamide copolymer (APTAC/Acm), 3) polyquaternium polymers (PQ-10, PQ-7, PQ-67), and 4) a new polymer system approach for their a) deposition efficiency (as measured by quantifying oils