W526509
Coumarin
≥98%
Synonim(y):
1,2-Benzopyrone, 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 47 °C)
Próba
≥98%
pochodzenie
China origin
tw
298 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
herbaceous; sweet
ciąg SMILES
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Klucz InChI
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
323.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
162 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves