Próba
≥99%
mp
213-217 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1