Merck
W502502
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-propylpyrazine
≥98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
14.129
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
tw
189-190 °C/763 mmHg (lit.)
gęstość
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Organoleptyczne
nutty
ciąg SMILES
CCCc1nccnc1C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)