Merck
W501700
Sigma-Aldrich
Furfuryl butyrate
≥99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Numer WE:
Nr Rady Europy:
638
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.130
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
129-130 °C/52 mmHg (lit.)
gęstość
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
grape; fruity
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C9H12O3/c1-2-4-9(10)12-7-8-5-3-6-11-8/h3,5-6H,2,4,7H2,1H3
Klucz InChI
IXISGRHWGVGCAK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)