Merck
W334618
Sigma-Aldrich
Furfuryl propionate
≥98%, FG
Synonim(y):
Furfuryl propanoate, NSC 35556
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.16
Numer FEMA:
3346
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10646
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.062
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
tw
195-196 °C (lit.)
gęstość
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
spicy; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h3-5H,2,6H2,1H3
Klucz InChI
LGBXNZSSTFWRFS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup