Merck
W478620
Sigma-Aldrich
2-Hexyl-2-decenal
natural (US), mixture of cis and trans, ≥95%, stabilized
Wybierz wielkość
W478620-SAMPLE-K
205,00 zł
100 G
355,89 zł
1 KG
2950,00 zł
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W478620-SAMPLE-K
205,00 zł
100 G
355,89 zł
1 KG
2950,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H30O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.41
Numer FEMA:
4786
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
natural (US)
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
zawiera
BHA as stabilizer
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; waxy
ciąg SMILES
O=CC(=CCCCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h14-15H,3-13H2,1-2H3
Klucz InChI
RSBRHLFCWKXUSQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)