Merck
W434100
Sigma-Aldrich
Heptyl heptanoate
natural (US), 98%
Synonim(y):
Heptanoic acid, heptyl ester, Heptyl capronate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.37
Numer FEMA:
4341
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
Halal
Kosher
natural (US)
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431
gęstość
0.858 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
grassy; green; fruity
ciąg SMILES
O=C(CCCCCC)OCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-11-13-16-14(15)12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Klucz InChI
QOIIBPAJVWFEPE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)