Merck
W473401
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)decanal
≥90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.36
Numer FEMA:
4734
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.306
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475
gęstość
0.930 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
fatty; green; meaty; vegetable; roasted; sulfurous
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(CC(SC)CCCCCCC)=O
InChI
1S/C11H22OS/c1-3-4-5-6-7-8-11(13-2)9-10-12/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
WZRMFIROSHXUJB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(1) Potential Applications: This compound imparts an impacting sulfurous green vegetative fattiness that would be useful in broccoli, cabbage and other vegetables and fruits such as cucumber and watermelon. It also has a warm roasted fatty chicken depth nuance.
(2) Odor Characteristics: @1.0% ETOH. Sulfurous and fatty. Green vegetative, broccoli and cabbage, fatty with notes of roasted chicken.
(3) Taste Characteristics: @ 0.20 PPM. Impacting sulfurous green vegetative with notes of cucumber and watermelon with fatty nuances of cooked egg.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)