Kluczowe dokumenty
8.18711
Sigma-Aldrich
2-Heptanon
for synthesis
Synonim(y):
2-Heptanone, Methyl amyl ketone, n-Amyl methyl ketone, Methyl pentyl ketone
Wybierz wielkość
100 ML
160,00 zł
1 L
613,00 zł
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
160,00 zł
1 L
613,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
203-767-1
NACRES:
NA.22
bp:
150-152 °C/1013 hPa
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
4.5 hPa ( 20 °C)
Próba
≥98% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
305 °C
siła działania
1670 mg/kg LD50, oral (Rat)
10332 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.11-7.9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
150-152 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
temp. przejścia
flash point 43 °C
rozpuszczalność
4.3 g/L
gęstość
0.82 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCC)C
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.816
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup