Merck
W434900
Sigma-Aldrich
cis-4-Decen-1-ol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CH(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Numer FEMA:
4349
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
gęstość
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
fruity
ciąg SMILES
[H]\C(CCCO)=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,11H,2-5,8-10H2,1H3/b7-6-
Klucz InChI
VUNFOJWKJSYIDH-SREVYHEPSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)