W281107
Octyl octanoate
≥98%, FG
Synonim(y):
Octyl caprylate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
tw
307 °C (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
gęstość
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
coconut; oily; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-18-16(17)14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Klucz InChI
DJNTZVRUYMHBTD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves