Kluczowe dokumenty
W423501
ε-Caprolactam
Synonim(y):
2-Oxohexamethyleneimine, Aza-2-cycloheptanone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
707 °F
granice wybuchowości
8 %
tw
136-138 °C/10 mmHg (lit.)
mp
68-71 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint
ciąg SMILES
O=C1CCCCCN1
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
Klucz InChI
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
305.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
152 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?