Merck
W398389
Sigma-Aldrich
Heksanian trans-2-heksenylu
≥93%, natural, FG
Synonim(y):
Heksanian(E)-2-heksen-1-ylu
Wybierz wielkość
W398389-SAMPLE
197,00 zł
100 G
394,00 zł
1 KG
2560,00 zł
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
W398389-SAMPLE
197,00 zł
100 G
394,00 zł
1 KG
2560,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
Numer FEMA:
3983
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.398
NACRES:
NA.21
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
FG
Halal
natural
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥93%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; herbaceous; waxy
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)OC\C=C\CCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h7,9H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/b9-7+
Klucz InChI
UQPLEMTXCSYMEK-VQHVLOKHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)