Merck
W382701
Sigma-Aldrich
Isopropyl disulfide
≥96%, FG
Synonim(y):
Diisopropyl disulfide
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.31
Numer FEMA:
3827
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.109
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4906 (lit.)
tw
175-176 °C (lit.)
gęstość
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
meaty; alliaceous; sulfurous
ciąg SMILES
CC(C)SSC(C)C
InChI
1S/C6H14S2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Isopropyl disulfide is a volatile sulfur compound that is reported to occur in Allium species.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antioxidative activity of sulfur?containing compounds in Allium species for human LDL oxidation in vitro.
Nishimura H, et al.
Biofactors, 21(1?4), 277-280 (2004)
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample