Przejdź do
SMB01031
Antheindurolide A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
2(3H)-Furanone, dihydro-3-methylene-4-[3-methyl-4-(tetrahydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl)-2-butenyl]- (9CI)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.32
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
862,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
264.32
solubility
water: slightly soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C[C@@H](C(=C)C1=O)C\C=C(\CC2OC(=O)C(C2)C)/C
InChI key
KFKSQOIZZRZEFC-BZFAMWISSA-N
General description
Antheindurolide A, a sesquiterpene lactone, is commonly found in Anthemis indurata, Anthemis arvensis, and Anthemis cotula.
Application
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, cell signaling, metabolomics and phytochemical research.
Features and Benefits
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB01000SMB01066SMB01034
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
mol wt
264.32
mol wt
300.44
mol wt
332.39
mol wt
520.44
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)