Merck
W378917
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)hexyl acetate
≥97%, FG
Synonim(y):
lychee mercaptan acetate
Wybierz wielkość
W378917-SAMPLE-K
220,00 zł
25 G
532,00 zł
100 G
1350,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W378917-SAMPLE-K
220,00 zł
25 G
532,00 zł
100 G
1350,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.30
Numer FEMA:
3789
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.236
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n/D 1.4640
bp
216 °C (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; vegetable; sulfurous
ciąg SMILES
CCCC(CCOC(C)=O)SC
InChI
1S/C9H18O2S/c1-4-5-9(12-3)6-7-11-8(2)10/h9H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
VIQXICKUKPVFRK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)